Learn More
KleenGuard™ Gants ambidextres KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11787145
Click to view available options
Dimensions:
XS
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
Code produit. 11787145
Marque: KleenGuard™ 57374
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plus résistant que les gants en latex. Extrémités texturées - préhension et manipulation des petits objets. EPI cat. I. Homologués pour le contact alimentaire. Idéal pour la préparation alimentaire. Populaire pour une large gamme d'applications industrielles.
Parfaits pour la fabrication et les applications industrielles
  • Idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Populaire pour une large gamme d'applications industrielles
  • Sans latex et non poudrés avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et manipulation des objets de petite taille
  • Boîte distributrice pour les utilisateurs mobiles et pour faciliter l'accès à l'équipement
  • Ambidextre - gain de temps, améliore l'efficacité, « coût d'utilisation » excellent
Informations sur la commande
Conditionnement de 100 gants par boîte distributrice (90 pour la taille XL).
Compliance
Certifiés pour le contact alimentaire.
Spécification
Certifications/Conformité Approuvés par la réglementation de la FDA aux États-Unis et l'ACIA au Canada
Accelerator Free Oui
Applications Industrie
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
Modèle 57374
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm