Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nitrile KIMTECH Pure™ G3 NXT™
Sans protéines de latex de caoutchouc naturel. Les gants en nitrile KIMTECH Pure™ G3 NXT™ sont conseillés pour les environnements de salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure.
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs |
|---|---|
| Cleanroom Class | Class 10/ISO 4 |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | Texturé |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
Description
Non-sterile nitrile gloves do not contain natural rubber latex proteins. Recommended for ISO Class 4 or higher cleanroom environments.
- Bouts des doigts texturés
- Manchette à bord roulé pour faciliter l’enfilage
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Ambidextres
- Épaisseur : 6.2 mil au bout des doigts
- Longueur : 12 po (30.5 cm)
- Blancs
Informations sur la commande
Conditionnement double avec revêtement intérieur. Emballés dans une salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 5.
Compliance
Atteignent le NQA de 1.5 pour les petits orifices.
Spécification
| ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs | |
| Blanc | |
| 6 mil | |
| Yes | |
| Non poudrés | |
| 0.15 mm | |
| 12 in |
| Class 10/ISO 4 | |
| Texturé | |
| 0.15 mm | |
| Nitrile | |
| 5.1 mil | |
| Kimtech™ G3 | |
| 30.48 cm |