Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres blancs en nitrile Kimtech G3 - Blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 17835375
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Les gants ambidextres en nitrile blanc Kimtech™ G3 offrent une protection contre la contamination et des performances tactiles optimales dans les applications délicates. Ces gants non poudrés à dissipation de l'électricité statique offrent une forte préhension adaptée aux procédés non stériles
  • Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374- 1Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les VIRUS et micro-organismes. Certificat d'analyse disponible en ligne
  • Gants haut de gamme en nitrile jetables offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées, présentés dans un emballage prêt à l'emploi en salle blanche qui réduit les déchets
  • La conception en nitrile crée des gants plus résistants et plus fins que les gants en latex et assure une protection optimisée contre un grand nombre de contaminants, parmi lesquels les projections de produits chimiques, les virus et les micro-organismes
  • Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
  • Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait
Informations sur la commande
Conditionnement double avec revêtement intérieur et empilage à plat pour un accès facile à la manchette.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2. Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques.
Spécification
Certifications/Conformité EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, NQA 1.5 / EN374-2, ISO16604, directive CE 89/686/CEE, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5.1 mil
Épaisseur (métrique) 0.15 mm
Modèle 56884
Séries KIMTECH™ Pure G3
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.48 cm