Learn More
Kimtech™ Manchettes stériles Kimtech A5
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
100 paires
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425; - Certificat de conformité par lot disponible en ligne; - Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Technologie avancée CLEAN-DON™
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Protective Sleeve |
| Matériau | Tissu SMS |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Single-use |
| Type de bouchon | Hook and Loop Strap |
| Type de couture | Stitched |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | 36077 |
| Certifications/Conformité | EPI type 6, catégorie III pour les “parties du corps” |
| Afficher plus |
RightCycle