Learn More
Kimtech™ Voiles faciaux KIMTECH™ M7
GREENER_CHOICE
Code produit. 12668865
Click to view available options
Fastening Type:
Bandeau
Boutons pression
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. 12668865
Marque: Kimtech™ 62757
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les voiles faciaux jetables avec bandeaux ou attaches en tricot sont en film polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 7 ou supérieure.
Les voiles faciaux jetables avec bandeaux ou attaches en tricot sont en film polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 7 ou supérieure.
  • Film en polyéthylène à faible peluchage
  • Embout nasal couvert pour un confort accru
  • Liaison ultrasonique pour une meilleure intégrité du produit
  • Sans latex ni silicone
  • Filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination
  • Convient pour une utilisation dans des salles blanches ISO 7 ou plus
Spécification
Type de produit Voile facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Bandeau
Matériau Polyester
Dimensions Étalon
Stérilité Non stérile
Modèle Voile, 62757
Cleanroom Class Classe 10 000/ISO 7
Jetable Oui
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38,1 cm
Type d’emballage Conditionnement double
Séries KIMTECH™ M7