Learn More
Ansell Voiles faciaux KIMTECH™ M7
GREENER_CHOICE
Les voiles faciaux jetables avec bandeaux ou attaches en tricot sont en film polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 7 ou supérieure.
Marque:  Ansell 62751
207.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12658865
  • 369.00€ / 150 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les voiles faciaux jetables avec bandeaux ou attaches en tricot sont en film polyéthylène à faible peluchage. Embout nasal couvert pour un confort accru. Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 7 ou supérieure.
  • Film en polyéthylène à faible peluchage
  • Embout nasal couvert pour un confort accru
  • Liaison ultrasonique pour une meilleure intégrité du produit
  • Sans latex ni silicone
  • Filtration des bactéries et des particules pour éviter toute contamination
  • Convient pour une utilisation dans des salles blanches ISO 7 ou plus
Spécification
Spécification
Voile facial pour salle blanche
Boutons pression
Étalon
Voile, 62751
Oui
Oui
38,1 cm
KIMTECH™ M7
Blanc
Polyester
Non stérile
Classe 10 000/ISO 7
Clips en acier inoxydable
15 in
Conditionnement double
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Ansell Voiles faciaux KIMTECH™ M7 > Avec clips de fixation