Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants ambidextres en latex Kimtech G3
Click to view available options
Dimensions:
S
M
XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Certificat d'analyse disponible en ligne
- Le latex de qualité exceptionnelle garantit de hauts niveaux de protection contre les micro-organismes, les projections de produits chimiques, les particules et les substances extractibles
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches ISO Classe 3 ou supérieure ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et disponibles en couleur naturelle
- Les paumes et les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Informations sur la commande
Cent gants emballés à plat par sachet en PE double emballage avec des manchettes alignées au bord de l’ouverture du sachet intérieur. Dix sachets avec revêtement en PE, conditionnés dans des boîtes d’expédition à double paroi.
Compliance
Testés conformément aux exigences IEST-RP-CC005.2 ; Conformes aux normes de NQA 1.5 en matière de défauts critiques. Atteignent ou dépassent la norme ASTM D3578.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III selon (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Non texturés |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |