Learn More
KleenGuard™ Gants résistants aux produits chimiques en nitrile KleenGuard™ G80
Code produit. 15306768
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
1 pièce
12 paires
120 pièces
60 paires
Code produit. 15306768
Marque: KleenGuard™ 94448
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
EPI de cat. 3 et résistance à l'abrasion de niv. 4. Gants verts de forme anatomique - protection maximale contre les risques chimiques et mécaniques. AQL 0,65 et sans latex avec structure en relief. Doublure floquée pour un enfilage facile et un confort d'utilisation prolongé.
  • Protection d’EPI de catégorie 3 et résistance à l'abrasion de niveau 4. EN 388 4101X. EN 374-1 Type A. Protection contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus)
  • Doublure floquée pour un enfilage facile et un confort d'utilisation prolongé
  • Excellente préhension dans les environnements humides comme secs - bonne préhension pour les applications légèrement huileuses (meilleure protection)
  • Excellent design ergonomique - réduit la fatigue de la main en cas d’utilisation prolongée
Spécification
Certifications/Conformité FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifications / conformité (Europe) CE 0120
Chlorinated Non
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Norme EN388 EN 388:4101X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLNOP
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Acides, bases, solvants et produits caustiques
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Modèle 94448
Séries KleenGuard™ G80
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33 cm