Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
24 pièces
288 pièces
Description
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
- Pastille de marquage blanche
- Les numéros Le tube n° C 14-930 convient à la détermination de l’insuline selon la méthode d’Alvation, Rubin et Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM E982, type VI, classe A |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 16 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type d’étiquette | Pastille de marquage |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction