Learn More
DWK Life Sciences Tubes réutilisables avec bouchon à vis revêtu de caoutchouc Kimble™ KIMAX™
Code produit. 11708273
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Conditionnement:
144 pièces
192 pièces
24 pièces
288 pièces
Code produit. 11708273
Marque: DWK Life Sciences 4506620150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon phénolique noir avec revêtement en caoutchouc inerte
  • Pastille de marquage blanche
  • Les numéros Le tube n° C 14-930 convient à la détermination de l’insuline selon la méthode d’Alvation, Rubin et Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type VI, classe A
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 30 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 18-415
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis