Learn More
DWK Life Sciences Burettes à alésage de précision Kimble™ KIMAX™ avec robinet d’arrêt en PTFE
Classe A
336.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour des titrations générales nécessitant une précision volumétrique traçable |
Comprend | Bouchon antipoussière |
Balance | Blanc |
Robinets d’arrêt | Droit |
Includes: No. 2 PTFE stopcock and KimKap™ dust cap.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Longueur (impériale) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Longueur (impériale) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12201368
|
DWK Life Sciences
17027F50 |
50 ml | 0,1 mL | 29,33 in | ± 0,05 ml |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Classe A
- Tubulure de haute précision
- Échelle blanche durable
- Numéro de série individuel marqué de manière indélébile
- Vendues en boîte de 1
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
- Conformes à la norme ASTM™ E 287
- Tige de distribution de 4 1/2 po (115 mm) sur 10 ml conforme à la norme ASTM D 664
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon antipoussière | |
Droit | |
Burette à alésage | |
ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694 |
Pour des titrations générales nécessitant une précision volumétrique traçable | |
Blanc | |
PTFE | |
Classe A |