Learn More
DWK Life Sciences Flacon à col droit long Kimble™ KIMAX™ avec échelle de capacité
Le col accepte un bouchon en métal ou en plastique ou un bouchon en coton
Marque:  DWK Life Sciences 25615250
474.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10389924
  • 499.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Col de tubulure à paroi épaisse et finition polie au feu lisse scellée sur un corps en forme d’Erlenmeyer
  • Graduations selon la capacité
  • Échelle en émail de céramique blanc durable
Compliance
Conçus conformément aux exigences de la norme ASTM™ E1404 type IV de classe 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3,8 cm
Acier inoxydable
50 à 225 ml
5,5 in
Delong
8,2 cm
38-430
250 à 380 ml
Pour une fixation optimale des cellules
25 ml
14,2 cm
3,2 in