Learn More
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Description
Avec col épais, renforcé et légèrement évasé
- Avec bec verseur
- Pastille de marquage émaillé en finition mate
- Les tailles de 20 à 4000 ml ont des échelles blanches pour un volume approximatif
- Précision à ± 5 %
- Parois uniformes et robustes
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type I
Spécification
Spécification
Précision | ± 5% |
Capacité (impériale) | 0,67 oz. |
Capacité (métrique) | 20 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure et le mélange de liquides |
Plage de graduations | 5 à 15 ml |
Comprend | Bec verseur |
Incréments | 5 ml |
Type d’étiquette | Marquage en émail à finition mate |
Quantité | 12/boîte |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Scientific Resources
Catalogs
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Béchers Griffin Kimble™ KIMAX™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu