Learn More
DWK Life Sciences Tubes jetables en verre borosilicaté lisses Kimble™
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
10 mL
15 ml
19 ml
23 mL
28.5mL
36 mL
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
Conviennent à diverses applications et procédures de lavage de cellules.
- Ces tubes de qualité supérieure sont dotés d’un fond robuste et uniforme et de longueurs homogènes
- Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules
- Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
- Le format de 6 x 50 mm est souvent appelé “tube Durham”
- Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
- Pas de pastille de marquage
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les tubes sont livrés en boîtes de 1000 à l’exception de 14-957-96J et de 14-957-96K, qui sont livrés en boîtes de 500.
Compliance
Conformes aux exigences relatives au verre de la norme ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438 type I, classe B |
| Capacité (métrique) | 28.5mL |
| Longueur (métrique) | 150mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | pour produits |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |
| Type de produit | Tube lisse |