Learn More
DWK Life Sciences Tubes jetables en verre borosilicaté lisses Kimble™
Conviennent à diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules.
Marque: DWK Life Sciences 7350016150
Description
Utilisez ces tubes en verre pour diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules. Les tubes en verre jetables Kimble™ KIMAX™ sont fabriqués en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51, qui offre une excellente résistance chimique à l’écoulement de sodium, souvent observé dans les produits en verre sodocalcique.
- Ces tubes de qualité supérieure sont dotés d’un fond robuste et uniforme et de longueurs homogènes
- Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules
- Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
- Le format de 6 x 50 mm est souvent appelé “tube Durham”
- Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
- Pas de pastille de marquage
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les tubes sont livrés en boîtes de 1000 à l’exception de 14-957-96J et de 14-957-96K, qui sont livrés en boîtes de 500.
Compliance
Conformes aux exigences relatives au verre de la norme ASTM E438, type I, classe B
Spécification
USP type I, ASTM E 438 type I, classe B | |
150 mm | |
Oui | |
Aucun | |
16 mm |
23 mL | |
Verre borosilicaté | |
Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium | |
Plateau | |
Tube lisse |