Learn More
DWK Life Sciences Béchers de forme basse KIMAX™ Colorware™, jaunes
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Description
- Avec bec verseur
- La pastille de marquage à finition mate peut être marquée avec un crayon ordinaire
- Les couleurs facilitent la lecture de l’échelle graduée
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (impériale) | 5,07 oz. |
Couleur | Jaune vif |
Diamètre (impériale) externe | 2,24 in |
Diamètre (métrique) externe | 5,7 cm |
Capacité (métrique) | 150 mL |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour faciliter l’identification en laboratoire, réduisez la contamination croisée |
Plage de graduations | 20 à 140 ml |
Hauteur (impériale) | 3,11 in |
Hauteur (métrique) | 7,9 cm |