Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 40 mm avec buse pour tuyau
Code produit. p-8004122 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les tubulures de 10 mm de dia. int.
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10340262
Marque: VACUUBRAND™ 20662522
Il en reste null
Spécification
À utiliser avec Pour les tubulures de 10 mm de dia. int.
Matériau Aluminium
Quantité 1/boîte
Dimensions KF DN 40 mm
Type Petite bride