Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Pour les tubulures de 19mm de dia. int.
Pour tubulure de 8 mm de D.I.
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Bride en aluminium avec embout pour tuyau
- KD FN 25 mm
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | Pour les tubulures de 19mm de dia. int. |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | KF DN 25 mm |
| Type | Petite bride |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction