Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau
Utilisez cette bride avec les pompes Vacuubrand™.
Marque: VACUUBRAND™ 20662519
34.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bride en aluminium avec embout pour tuyau
- KD FN 25 mm
Spécification
Pour les tubulures de 15 mm de dia. int. | |
1/boîte | |
Petite bride |
Aluminium | |
KF DN 25 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
16Heures
21Minutes
50Secondes
18Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau > À utiliser avec :Pour les tubulures de 15 mm de dia. int.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu