Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau
Utilisez cette bride avec les pompes Vacuubrand™.
Marque:  VACUUBRAND™ 20662516
Code produit. 10100851
  • 34.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bride en aluminium avec embout pour tuyau
  • KD FN 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour tubulure de 8 mm de D.I.
1/boîte
Petite bride
Aluminium
KF DN 25 mm
Nom du produit
VACUUBRAND™ Petite bride en aluminium KF DN 25 mm avec buse pour tuyau > À utiliser avec : Pour tubulure de D.I. 8 mm