Learn More
VACUUBRAND™ Anneau de tension en acier inox KF DN 20/25 mm
Marque: VACUUBRAND™ 20660011
13.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
KF DN 20/25 mm | |
Anneau de tension |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Anneau de tension en acier inox KF DN 20/25 mm > Matériau : Acier inoxydable
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu