Learn More
VACUUBRAND™ Petite bride en acier inox KF DN 10 mm avec joint rodé femelle
56.55€ - 65.20€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Dimensions (métrique) | KF DN 10 mm |
Type | Petite bride |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10069530
|
VACUUBRAND™
20662800 |
NS 14/35 |
56.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10766681
|
VACUUBRAND™
20662801 |
NS 19/38 |
65.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Acier inoxydable | |
1 de chaque | |
KF DN 10 mm | |
Petite bride |