Learn More
behr Labor-Technik™ Système d’extracteur Soxhlet KEX 100 F
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec robinet
- Pour l’extraction des graisses de 100 ml
- Une position d’échantillon
- Appareil complet d’extraction d’échantillon simple Kompakt :
- Support
- Chauffe-ballons
- Tuyaux
- Verre
- Flacon à fond rond
- Extractor
- Condenseur de reflux Dimroth
- Régulation de chauffage à variation continue.
- L’utilisation d’extracteurs avec un robinet d’arrêt élimine la nécessité de toute distillation supplémentaire après l’extraction
- Condenseurs avec raccords de tubulure vissés
Spécification
Spécification
| Type de produit | Extracteur Soxhlet |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Hauteur (métrique) | 71,5 cm |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Poids (métrique) | 7,5 kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 230 VCA |
| Puissance | 450 W |