Learn More
Ansell™ Manchons de protection en tissu jaune Kevlar™ avec fente
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
356 mm
457 mm
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Conception en fibres courtes d’aramide Kevlar™ 100 % para-aramides haute technologie.
- Résistance exceptionnelle aux coupures tout en garantissant une grande dextérité.
- La structure en fibres d’aramide 100 % Kevlar™ DuPont offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids.
- La plupart des manchons sont dotés de fentes pour protéger la zone du poignet.
Spécification
Spécification
| Dimensions | Standard |
| Type de produit | Manchons de protection |
| Matériau | DuPont™ Aramid Fibers |
| Couleur | Yellow |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Reusable |
| Type de couture | Seamless |
| Longueur (impériale) | 14 in. |
| Longueur (métrique) | 356 mm |