Learn More
Ansell™ Manchons de protection en tissu jaune Kevlar™ avec fente
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 mm
356 mm
457 mm
Description
- Fabriqués en fibres courtes de para-aramides Kevlar™ 100 % haute technologie
- Résistance exceptionnelle aux coupures tout en garantissant une grande dextérité.
- La construction 100 % Kevlar™ DuPont offre une résistance aux coupures très élevée par rapport au poids.
- La plupart des manchons sont dotés de fentes pour protéger la zone du poignet.
Spécification
Spécification
Dimensions | Universel |
Structure | Tricoté |
Type de produit | Manchons de protection |
Matériau | Fibres d’aramide DuPont™ Kevlar™ |
Couleur | Jaune |
Type de manchette | Manchon |
Certifications/Conformité | CE 0493, catégorie III |
Longueur (métrique) | 254 mm |