Learn More
Ketanserin tartrate, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001144
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Selective 5-HT2A antagonist. Also antagonist at 5-HT1D
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
Identifiants chimiques
CAS 83846-83-7
Formule moléculaire C26H30FN3O10
Poids moléculaire (g/mol) 563.54
Numéro MDL MFCD00084651,MFCD11864992,MFCD00083392
Clé InChI KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ketanserin tartrate
CID PubChem 91885469
Nom IUPAC 2,3-dihydroxybutanedioic acid 3-{2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione hydrate
SMILES O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCN(CCN2C(=O)NC3=CC=CC=C3C2=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketanserin tartrate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 545.52
Pourcentage de pureté >97%