Learn More
DWK Life Sciences Connecteur de succion, AS M8 complet avec les parties de tubage
Pour l'aspiration ou l'alimentation de liquides et gaz.
Brand:  DWK Life Sciences 286343001
 View more versions of this product
Product Code. 15844698
  • 131.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
La buse d’aspiration KECK™ avec une pièce de tuyau est utilisable pour l’aspiration ou l’alimentation de liquides et de gaz provenant de (ou dans des) bouteilles, récipients, réservoirs, à travers les parois avec diamètre d’ouverture compris entre 8 et 11 mm. Disponibles en 2 tailles : 4,5 mm et 9 mm.
  • Buse d’aspiration avec pièce de tuyau pour l’aspiration ou l’alimentation de liquides et de gaz
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre compris entre 8 et 11 mm
  • 2 tailles disponibles : 4,5 mm et 9 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
10
Extraction ou l’alimentation de liquides et de gaz à partir de (ou dans des) bouteilles, récipients, réservoirs
Extraction ou alimentation de liquides et de gaz à partir de (ou dans des) bouteilles, récipients, réservoirs
4,5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers