Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Clip, pour joints coniques, Ni, KCM
Les pinces de rodage sphérique KECK™ pour des utilisations à hautes température.
Marque: DWK Life Sciences
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Pour les applications à des températures très élevées, les pinces à rodage à ressort en acier nickelé de mise à la terre KECK™ constituent un ajout aux clips à joint rodé coniques KECK™ en POM (polyoxyméthylène). Par rapport aux serre-câbles classiques, elles sont faciles et sûres à fixer et sont intrinsèquement stables.
- Faciles et sûres à mettre et dimensionnellement stables
- Bonne stabilité dimensionnelle par rapport aux serre-câbles classiques
Spécification
100 | |
À utiliser à des températures très élevées | |
NS 29 |
Nickel | |
Pour une utilisation à des températures très élevées ; Fixation des joints rodés coniques |