Learn More
DWK Life Sciences™ Clip KECK™ pour joints coniques, Ni, KCM
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 14
NS 19
NS 29
NS 24
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Pour les applications à des températures très élevées, les pinces à rodage à ressort en acier nickelé de mise à la terre KECK™ constituent un ajout aux clips à joint rodé coniques KECK™ en POM (polyoxyméthylène). Par rapport aux serre-câbles classiques, elles sont faciles et sûres à fixer et sont intrinsèquement stables.
- Faciles et sûres à mettre et dimensionnellement stables
- Bonne stabilité dimensionnelle par rapport aux serre-câbles classiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 |
| Matériau | Nickel |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser à des températures très élevées |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation à des températures très élevées ; Fixation des joints rodés coniques |
| Dimensions | NS 19 |