Learn More
DWK Life Sciences™ Assortiment de clips KECK™, pour joints coniques, en métal
Le collier KECK™ est utilisé pour fixer un raccord à joint rodé conique.
Marque: DWK Life Sciences™ 290330008
Description
Les pinces KECK™ sont des pinces à rodage de mise à la terre utilisées pour sécuriser les connexions de joints rodés standard dans les appareils en verre et sont caractérisées par leur manipulation facile et leur excellente résilience. Les pinces sont disponibles en différents matériaux (métal ou polyoxyméthylène).
- Pour joints coniques
- Stabilité dimensionnelle avec d’excellentes propriétés de ressort
- Faciles, sûres et rapides à configurer
Spécification
1 de chaque | |
2 x KCM 14, 2 x KCM 19, 1 x KCM 29, 1 x KCM 24 | |
Joints en verre contre verre sécurisés |
Métal | |
Fixez les joints en verre contre verre |