Learn More
Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay Kit
Kit de dosage de la GAPDH KDalert™
Marque: Invitrogen™ AM1639
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
Le kit de dosage Ambion™ KDalert™ GAPDH est idéal pour une mesure fiable de l’activité de l’enzyme GAPDH dans des cellules humaines, de souris ou de rat mises en culture en moins de 30 minutes à l’aide d’un fluorimètre à microplaque. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 375 réactions.Le kit de dosage KDalert GAPDH est un contrôle positif idéal pour les expériences d’optimisation de transfection et il mesure également la cytotoxicité induite par transfection. Il est conçu pour être utilisé avec l’ARNsi GAPDH Ambion™ Silencer™.
Procédure rapide permettant de gagner du temps
Utilisez le dosage pour optimiser la transfection d’ARNsi en transfectant des échantillons de cellules individuelles avec un ARNsi GAPDH et un ARNsi de contrôle négatif. Deux à trois jours après la transfection, il suffit d’ajouter le tampon de lyse cellulaire inclus aux cellules, d’incuber pendant 20 minutes, d’ajouter le mélange Master Mix dilué des réactifs de dosage et de lire l’augmentation de la fluorescence quatre minutes plus tard à l’aide d’une microplaque ou d’un fluorimètre standard. La procédure de dosage peut être terminée en 30 minutes environ avec une manipulation minimale des échantillons.
Un dosage pour deux lectures
Comme la GAPDH est exprimée à des niveaux relativement constants, le dosage peut également être utilisé pour surveiller la toxicité induite par l’agent de transfection. Pour cette analyse, l’activité enzymatique GAPDH des cellules transfectées par ARNsi à contrôle négatif est comparée à celle des cellules non traitées. Une réduction de l’activité GAPDH dans les cellules négatives transfectées par contrôle par rapport aux cellules non transfectées est une indication que la cytotoxicité est induite par transfection.
Produits accessoires :
Le kit KDalert™ est conçu pour être utilisé avec les ARNsi GAPDH Silencer™ (références AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 ou AM4631). Un tampon de lyse KDalert™ supplémentaire (réf. AM8790G) est également disponible séparément.
Spécification
Le tampon de lyse KDalert peut être conservé à –20°C ou 4°C. La solution A, la solution B et la solution C doivent être conservées à –20°C. L’enzyme GAPDH doit être conservée à une température inférieure ou égale à –70°C. | |
Fluorescent | |
Kit de dosage de GAPDH | |
375 réactions | |
375 réactions | |
GAPDH |
Dosage GAPDH | |
Ambion™, KDalert™ | |
substrat chimique | |
Absorbance et intensité de fluorescence | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.