Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de GAPDH KDalert™ avec manuel
Kit de dosage de GAPDH KDalert™ avec manuel
Marque: Invitrogen™ AM1639M
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Le kit de dosage de GAPDH Ambion™ KDalert™ permet d’obtenir une mesure fiable de l’activité de l’enzyme GAPDH dans des cellules humaines, de souris ou de rat mises en culture en moins de 30 minutes à l’aide d’un fluoromètre à microplaque. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 375 réactions.Le kit de dosage KDalert GAPDH est un témoin positif idéal pour les expériences d’optimisation de la transfection, mais également pour les mesures de la cytotoxicité induite par la transfection. Il est conçu pour être utilisé avec l’ARNsi GAPDH du Silencer™ Ambion™.
Procédure rapide permettant d’économiser du temps
Utilisez le dosage pour optimiser la transfection d’ARNsi en transfectant des échantillons de cellules individuelles avec un ARNsi GAPDH et un ARNsi de témoin négatif. Deux à trois jours après la transfection, il suffit d’ajouter le tampon de lyse cellulaire inclus aux cellules, d’incuber pendant 20 minutes, d’ajouter le Master Mix dilué de réactifs de dosage et de lire l’augmentation de la fluorescence quatre minutes plus tard à l’aide d’une microplaque ou d’un fluoromètre standard. La procédure de dosage peut être terminée en environ 30 minutes avec une manipulation minimale des échantillons.
Un dosage pour deux lectures
Étant donné que la GAPDH est exprimée à des niveaux relativement constants, le dosage peut également être utilisé pour surveiller la toxicité induite par l’agent de transfection. Pour cette analyse, l’activité enzymatique GAPDH des cellules transfectées par ARNsi à témoin négatif est comparée à celle des cellules non traitées. Une réduction de l’activité GAPDH dans les cellules transfectées par témoin négatif par rapport aux cellules non transfectées est une indication selon laquelle la cytotoxicité a été induite par transfection.
Produits accessoires :
Le kit KDalert™ est conçu pour être utilisé avec l’ARNsi GAPDH du Silencer™ (réf. n° AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 ou AM4631). Un tampon de lyse KDalert™ supplémentaire (réf. n° AM8790G) est également disponible séparément.
Spécification
Kit de dosage KDalert™ GAPDH avec manuel, 375 réactions, dosages GAPDH, méthode de détection par fluorescence, substrat chimique, cible GAPDH (enzyme), absorbance, technique d’intensité de fluorescence, utilisé pour les procédés ARNi | |
Fluorescent | |
Produits chimiques | |
ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, siARN | |
375 réactions | |
GAPDH (enzyme) |
Analyse GAPDH | |
Kit de dosage de la GAPDH KDalert™ | |
375 rxn(s) | |
Le tampon de lyse KDalert peut être stocké à –20°C ou 4°C ; la solution A, solution B, et la solution C doivent être stockées à –20°C, l’enzyme GAPDH doit être stockée à –70°C ou en dessous | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.