Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Code produit. 15144174
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Type de produit:
Seringue Luer-Lok
Seringue Swagelok 1/16 po
Seringue Swagelok 1/4 po
Seringue Swagelok 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15144174
Marque: KD Scientific 780807
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
  • Compatible avec la plupart des pompes à seringue
  • Entièrement autoclavables pour réutilisation
  • Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
  • Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inox (316)
Diamètre (impériale) interne 37/100 po
Diamètre (impériale) externe 1/2 po
Diamètre (métrique) interne 9,3 mm
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Type de produit Seringue Swagelok 1/8 po
Pression max. 1 500 psi
Volume (métrique) 8 ml
À utiliser avec (équipement) Pompe seringue