Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Type de produit:
Seringue Luer-Lok
Seringue Swagelok 1/16 po
Seringue Swagelok 1/4 po
Seringue Swagelok 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
- Compatible avec la plupart des pompes à seringue
- Entièrement autoclavables pour réutilisation
- Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
- Résistant à la plupart des produits chimiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inox (316) |
| Diamètre (impériale) interne | 1-37/100 po |
| Diamètre (impériale) externe | 1-1/5 po |
| Diamètre (métrique) interne | 34,7 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 38,1 mm |
| Type de produit | Seringue Swagelok 1/16 po |
| Pression max. | 1 500 psi |
| Volume (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe seringue |