Learn More
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber
GREENER_CHOICE
Constant climate chamber that fulfills all ICH requirements, from precision to programming and documentation, with flexible water supply options for all installation locations.
Marque:  BINDER™ 9020-0482
Code produit. 30238291
  • 26981.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1070 L
Acier inoxydable
CEE 7/7
0°C to 70°C
KBF 1070
Acier inoxydable (304/1,4301)
2
10 à 80 %
Chambre climatique
208/240 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber > 1070 L