Learn More
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber
GREENER_CHOICE
Constant climate chamber that fulfills all ICH requirements, from precision to programming and documentation, with flexible water supply options for all installation locations.
Marque:  BINDER™ 9020-0480
Code produit. 30238249
  • 20133.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
472 L
Acier inoxydable
CEE 7/7
0°C to 70°C
KBF 472
Acier inoxydable (304/1,4301)
2
10 à 80 %
Chambre climatique
208/240 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BINDER™ KBF Constant Climate Chamber > 472 L