Learn More
BINDER™ KB PRO Cooling Incubator
Cooling incubator with a temperature range of -20 to +100°C and comprehensive programming options that covers a wide range of applications.
11753.00€ - 31171.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (304/1,4301) |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Technologie de convection | APT.Line Preheating Chamber Technology |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30238347
![]() |
BINDER™
9020-0433 |
127 L |
11753.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238328
![]() |
BINDER™
9020-0434 |
262 L |
13797.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238342
![]() |
BINDER™
9020-0435 |
472 L |
16352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238214
![]() |
BINDER™
9020-0436 |
727 L |
19929.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238281
![]() |
BINDER™
9020-0437 |
1070 L |
24528.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30238200
![]() |
BINDER™
9020-0438 |
1610 L |
31171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Features:
- Temperature range: -20 to +100°C
- Energy-efficient cooling with modern inverter cooling unit
- Cooling with climate-neutral R-290 refrigerant
- Door heating to prevent condensation
- Adjustable fan speed
- Housing design with HIT technology
- Stainless-steel inner chamber
- Inner doors made of metal oxide-coated safety glass
- Two racks with stainless-steel telescopic rails
- Large access port with silicone plug
- Floor-standing units featuring robust twin casters with brakes at the front
- Stackable tabletop units with a volume of up to 130 L
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Ergonomically adjustable control terminal (for units with a volume of 470 L and above)
- Signal triangle with light-up status display (for units with a volume of 470 L and above)
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Class 3.3 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarms
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Data interfaces: Ethernet, USB
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ basic edition
- Optional light modules for ICH photostability testing (for models 260, 470, 720)
- Optional LED light modules for plant growth (for models from 260)
Spécification
Non autoclavable | |
Capteur IR | |
Acier inoxydable | |
0 to 20% | |
-20°C to +100°C | |
208/240 V |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
2 | |
CEE | |
Incubateur réfrigéré |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ KB PRO Cooling Incubator