Learn More
Nordvlies Bac à déchets Katrin
Code produit. p-7225994
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Capacité (métrique):
25 L
50 L
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15721087
Marque: Nordvlies 91899
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bacs à déchets Katrin garantissent que vos toilettes restent propres et fraîches.
  • Bac à déchets contenant du papier, ce qui signifie que l’environnement des toilettes reste propre
  • Fabriqué en plastique ABS
  • Peut être utilisé avec ou sans couvercle
  • Peut être monté au mur, libérant ainsi de l’espace au sol
  • Léger, robuste et simple à vider
Spécification
Capacité (métrique) 25 L
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 550 x 330 x 230 mm
À utiliser avec (application) Mise au rebut des déchets
Type de produit Bac à déchets