Learn More
Karl Fischer Aqualine™ standard eau 0,2 mg, pour titration Karl Fischer, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
40 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Quantité | 40 mL |
Point d’ébullition | 138.5°C |
Conditionnement | Ampoule |
Point de fusion | -34°C |
Forme physique | Liquide |
Densité de vapeur | &3.66 |
Numéro MDL | 240423 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water Standard 0.10-0.20 mg/g
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver A§ soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./A§
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Fischer Aqualine™ standard eau 0,2 mg, pour titration Karl Fischer, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu