Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical Code produit.: 10786291
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit. 10786291
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10786291
Marque: Fisher Chemical K/2150/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
Numéro MDL 132730
Spécification
Couleur Noir à rouge
Quantité 1 L
Point d’ébullition 64°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aqualine Titrant 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./A§
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
  • P264-Se laver le visage, les mainsA§ soigneusement après manipulation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical >