Learn More
Sulfate de kanamycine, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15825168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15825168
Marque: Thermo Scientific J17924.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Marqueur sélectionnable pour les vecteurs cosmidiques utilisés dans la transfection des cellules de mammifères
  • Mode d’action : Se lie aux composants ribosomiques et inhibe la synthèse des protéines
  • La kanamycine est inactivée par l’aminoglycoside phospho transférase (MW 25,000) dans l’espace périplasmique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25389-94-0
Formule moléculaire C18H38N4O15S
Poids moléculaire (g/mol) 582.575
Numéro MDL MFCD00070253
Clé InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonyme Kanamycin A
CID PubChem 134129479
Nom IUPAC (2 R,3 S,4 S,5 S,6 R)-2-(aminométhyl)-6-[(1 R,2 S,3 S,4 R,6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S,3 R,4 S,5 R,6 R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol ; acide sulfurique
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kanamycin sulfate
Type Kanamycin Sulfate
Forme physique Poudre
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Poids de la formule 582.58