Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kallikréine
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Blanc à blanc cassé |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
Poids de la formule | 773,89 |
Solubilité | Soluble dans l’eau à environ 1 mg/ml |
Type de produit | Inhibiteur de kallikréine |
Forme | Solide |
Clé InChI | OOZYLOMMGMLDHT-BIVGDOEESA-N |
SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O |
Nom IUPAC | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-acetylpyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanamido]-3-hydroxypropanamido]-3-methylbutanamido]pentanediamide |