Learn More
WTW™ Kit Kal (kit d’étalonnage pour turbidimètre Turb™ 555T.
Le kit d’étalonnage dédié pour le turbidimètre WTW™ Turb™ 555T comprend les anneaux d’indexation et les tissus de nettoyage
Marque: WTW™ 600545
456.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit d’étalonnage comprenant quatre flacons à 0,02, 10,0, 100 et 1 750 NTU
- Pour une utilisation avec le turbidimètre de laboratoire avancé Turb™ 555
- Le kit comprend les tissus et les anneaux d’indexation
Spécification
Étalon de turbidité | |
Turbidimètre Turb 555 | |
Quatre flacons à 0,02, 10,0, 100 et 1 750 NTU, lingettes et anneaux d’indexation |