Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate d’acide kainique, 98 %
Code produit. 15467999
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 15467999
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66590.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc à jaune pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Doser 98%
CAS 58002-62-3
Formule moléculaire C10H15NO4
Poids de la formule 213,23
Synonyme Acide 2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine ; (-)-(α)-kainique
Sensibilité Sensible à la lumière
Point de fusion 251°C
Type de produit Monohydrate d’acide kaïnique, 98 %
Forme Solide cristallin
Clé InChI FZNZRJRSYLQHLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.CC(=C)C1CNC(C1CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 3-(carboxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 231.25