Learn More
uvex Casque antibruit K30H Dielectric
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Couleur : Noir, rouge
Description
- Casque antibruit de sécurité
- Matériau du casque antibruit : ABS (copolymère acrylonitrile butadiène styrène)
- Couleur de recherche (filtre) : Noir/rouge
- Matériau des coussinets : Mousse (mousse à mémoire de forme)
- Tailles : L/M/S
- Valeur H (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de haute fréquence) : 36 dB
- Valeur M (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de fréquence moyenne) : 32 dB
- Valeur L (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de basse fréquence) : 24 dB
Spécification
Spécification
| Matériau du coussin | Mousse à mémoire de forme |
| Matériau du bandeau | ABS |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 34 dB |
| Corded | No |
| Type de produit | Ear Muffs |
| Jetable | Reusable |
| Metal Detectable | Oui |
| Headband Color | Noir |
| Diélectrique | Oui |
| Modèle | Serre-tête |
| Afficher plus |