Learn More
uvex Casque antibruit K3
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets en mousse à mémoire de forme légers et extra-doux pour un confort durable.
Marque: uvex 2600003
33.24 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Longueur réglable, arceau rembourré pour un confort utilisateur optimal
- Les coussinets en mousse à mémoire de forme extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
- La taille compacte est pratique et légère
- Isolation plus élevée dans la plage haute fréquence
Spécification
Noir, rouge | |
Longueur réglable | |
Noir | |
33 dB | |
Ear Muffs | |
Non | |
Non | |
EN 352-1 |
Non | |
Mousse à mémoire de forme | |
Série K, Serre-tête | |
No | |
Non | |
Noir | |
Non |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Casque antibruit K3 > 33 dB
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu