Learn More
uvex Casque antibruit pour casque de protection K2H
Les casques antibruit série K offrent un haut niveau de protection élevé en plus des coussinets en mousse à mémoire de forme légers et extra-doux pour un confort durable.
Marque: uvex 2600202
33.24 EUR valable jusqu'au 2025-03-09
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient à une utilisation avec tous les casques de sécurité Uvex™ (des adaptateurs supplémentaires peuvent être nécessaires pour certains modèles)
- Les coussinets en mousse à mémoire de forme extra-doux peuvent être portés pendant de longues périodes sans irritation
- Rotation de 360°° pour les positions de repos
- Positionnement confortable lorsqu’il n’est pas utilisé
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Non | |
Mousse à mémoire de forme | |
Casques de sécurité Uvex™ | |
30 dB | |
Ear Muffs | |
Non | |
Non | |
EN 352-1 |
Longueur réglable | |
Noir | |
Série K, Serre-tête | |
No | |
Non | |
Noir | |
No |