Learn More
uvex Casque antibruit K10X
Les casques antibruit fabriqués en ABS assurent une protection auditive.
Marque: uvex 2630011
25.99 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Casque antibruit de sécurité
- Matériau du casque antibruit : ABS (copolymère acrylonitrile butadiène styrène)
- Couleur de recherche (filtre) : Noir/vert
- Matériau des coussinets : Mousse (mousse à mémoire de forme)
- Tailles : L/M/S
- Valeur H (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de haute fréquence) : 35 dB
- Valeur M (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de fréquence moyenne) : 28 dB
- Valeur L (valeur d’isolation acoustique pour le bruit de basse fréquence) : 19 dB
Spécification
Mousse à mémoire de forme | |
30 dB | |
Ear Muffs | |
Oui | |
No | |
Oui |
ABS | |
No | |
Reusable | |
Noir | |
Serre-tête |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Casque antibruit K10X > Couleur : Noir, vert
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu