Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse combinées K-UB-90
Pour le stockage sûr, séparé et ventilé de substances dangereuses inflammables légèrement agressives dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3037700133846
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compartiments de stockage séparés avec paroi de séparation verticale
- Ventilation uniforme et distincte de chaque compartiment de stockage via un conduit d’air central (DN 75) prêt à être connecté à un système d’évacuation technique
- S’adapte parfaitement sous les hottes filtrantes et les paillasses pour économiser de l’espace
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Apparence uniforme – aucun visuel hétéroclite dû au stockage dans une armoire
- Peut être fournie avec des étagères à glissière, des portes et des tiroirs à battant, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable avec un corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre
- Facile d’utilisation et sûr – la porte et le tiroir restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur de l’armoire est entièrement visible, accès à tous les récipients, ouverture des portes à battant à 93°
- Sûr – tiroir équipé d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé hermétiquement, et les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée – porte et tiroir verrouillables avec un verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Mobile – roulettes avec socle disponibles en option pour le déplacement facile de l’armoire
Spécification
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Insert : 75 kg, bac : 17 L. Étagère coulissante : 25 kg/11 L, charge max. : 300 kg | |
Ailette | |
300 kg | |
Revêtement en poudre | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 17 l ; 1 étagère coulissante en PP de 25 kg/11 L avec bac en PE | |
502 x 1402 x 601 mm | |
Stockage de substances dangereuses légèrement agressives et inflammables | |
3 | |
190,5 kg | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse combinées K-UB-90 > 3 portes à battant
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu