Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple de type K avec bande adhésive
Type-K Self-Adhesive Tape Probes designed for easy installation and removal on a wide range of surfaces.
Marque:  Digi-Sense 08519-52
Code produit. 11735019
  • 85.35€ / 3 pièces
Expédition estimée: 22-10-2024
Description
Thermocouple KT micro-surface
• Thermocouple adhésif ultra-rapide gainé Kapton, longueur 1 m
• Thermocouple gainé Kapton jonction adhésive pour mesure de surface, lot de 3
• Thermocouple JKT micro-surface
Spécification
Spécification
≥1.5 sec.
-200°C à +375°C
Mini Connector, 5 ft. FEP Insulated Wire
1 in.
50.8 mm
ANSI
Thermo-sonde
-328°F to +707°F
30 m
3 Pk.